Merck
723916
Sigma-Aldrich
カリウム イソプロペニルトリフルオロボラート
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H5BF3K
CAS番号:
分子量:
147.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
274-280 °C
SMILES記法
[K+].CC(=C)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C3H5BF3.K/c1-3(2)4(5,6)7;/h1H2,2H3;/q-1;+1
InChI Key
QKBZHQPFHGKCOX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
723916-5G:
723916-BULK:
723916-VAR:
723916-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)