Merck
721034
Sigma-Aldrich
5-Chloro-3-pyridineboronic acid
≥95%
別名:
(3-クロロ-5-ピリジル)ボロン酸, (3-クロロピリジン-5-イル)ボロン酸, (5-クロロピリジン-3-イル)ボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5BClNO2
CAS番号:
分子量:
157.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
mp
255-260 °C
官能基
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OB(O)c1cncc(Cl)c1
InChI
1S/C5H5BClNO2/c7-5-1-4(6(9)10)2-8-3-5/h1-3,9-10H
InChI Key
NJXYBTMCTZAUEE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
5-Chloro-3-pyridineboronic acid can be used as an intermediate:
  • In the preparation of positron emission tomography (PET) radioligand [11C]MK-1064, which is applicable in the orexin-2 receptor imaging.
  • In the synthesis of orexin 2 receptor antagonist (2-SORA) MK-1064.
  • In the preparation of pyridyl-cycloalkyl derived microsomal prostaglandin E synthase-1 inhibitors.
  • In the synthesis of ATAD2 bromodomain inhibitors.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
721034-BULK:
721034-1G:
721034-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Discovery and optimization of pyridyl-cycloalkyl-carboxylic acids as inhibitors of microsomal prostaglandin E synthase-1 for the treatment of endometriosis
Koppitz M, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 29(18), 2700-2705 (2019)
Fragment-based discovery of low-micromolar ATAD2 bromodomain inhibitors
Demont EH, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 58(14), 5649-5673 (2015)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
721034-1G4061825961217