Merck
566012
Sigma-Aldrich
3-Acetamidophenylboronic acid
≥95%
別名:
3-Acetamidobenzeneboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CONHC6H4B(OH)2
CAS番号:
分子量:
178.98
Beilstein:
3278316
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
mp
135 °C (lit.)
官能基
amide
SMILES記法
CC(=O)Nc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C8H10BNO3/c1-6(11)10-8-4-2-3-7(5-8)9(12)13/h2-5,12-13H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
IBTSWKLSEOGJGJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤です。
  • Suzuki-Miyauraカップリング反応
  • トリフルオロメチル化
以下の多様なインヒビターの合成に関与する反応剤です。
  • 抗うつ薬に用いるNMDAレセプターアンタゴニストのNR2Bサブタイプ
  • 17,20-リアーゼインヒビターとして用いるビフェニルイルメチルイミダゾール誘導体
  • 抗有糸分裂活性および抗腫瘍活性を持つ(インドリル)-3,5-置換ベンゼン類縁体
  • AMPAレセプターポジティブモジュレーターである置換ピロリジンおよび置換テトラヒドロフラン
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
566012-1G:
566012-VAR:
566012-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
André J van der Vlies et al.
Bioconjugate chemistry, 30(3), 861-870 (2019-01-25)
Curcumin (Cur) has a wide range of bioactivities that show potential for the treatment of cancer as well as chronic diseases associated with inflammation and aging. However, the therapeutic efficacy of Cur has been hampered by its rapid degradation under