647292
4-(ジフェニルアミノ)フェニルボロン酸
≥95%
別名:
4-(N,N-Diphenylamino)-1-phenylboronic acid, 4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid, 4-(N-Diphenylamino)phenylboronic acid, 4-(Diphenylamino)benzeneboronic acid, Triphenylamine-4-boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H16BNO2
CAS番号:
分子量:
289.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
mp
110-115 °C (lit.)
SMILES記法
OB(O)c1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H16BNO2/c21-19(22)15-11-13-18(14-12-15)20(16-7-3-1-4-8-16)17-9-5-2-6-10-17/h1-14,21-22H
InChI Key
TWWQCBRELPOMER-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下に使用される試薬
以下の調製に使用される試薬
- ラダー型オリゴ(p-フェニレン)の強い多光子励起青色光ルミネッセンスおよびレーザー発振
- 鈴木カップリング反応
- リガンドフリーの鈴木反応
以下の調製に使用される試薬
- プッシュプルアリールビニルジアジン発色団
- トリフェニルアミン機能性を含むベンゾチアジアゾール系蛍光団
- エレクトロルミネセンス装置用青色光放出正孔輸送材料
- ソリッドステート青色エミッタとして使用するジメシチル基でラテラルに置換されたp-クアテルフェニル
- 色素増感太陽電池用の効率的な増感剤
- 単層白色ポリマーOLED用のオレンジ色電場発光材料
- 藍色有機発光デバイス(OLED)
- 有機薄膜太陽電池用リガンド
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
647292-1G:
647292-5G:
647292-BULK:
647292-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hai Hua Fan et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(17), 7297-7300 (2012-04-24)
We report the synthesis and investigation of multiphoton absorption properties of a novel series of diphenylamino-end-capped ladder-type oligo(p-phenylene)s which exhibit greatly enhanced and efficient multiphoton (from two- to five-photon) upconverted blue photoluminescence with which the record-high intrinsic three-photon absorption cross-section
Synthesis and characterization of 9,10-substituted anthracene derivatives as blue light-emitting and hole-transporting materials for electroluminescent devices
Thangthong, A-M.; et al.
Tetrahedron, 68, 1853-1861 (2012)
Highly efficient single-layer white polymer light-emitting devices employing triphenylamine-based iridium dendritic complexes as orange emissive component
Zhu, M.; et al.
Journal of Materials Chemistry, 22, 361-366 (2012)
Woochul Lee et al.
Chemistry, an Asian journal, 7(2), 343-350 (2011-12-14)
We have synthesized and characterized four organic dyes (H1-H4) based on a 3,6-disubstituted carbazole donor as sensitizers in dye-sensitized solar cells. These dyes have high molar extinction coefficients and energy levels suitable for electron transfer from an electrolyte to nanocrystalline
Sompit Wanwong et al.
Materials (Basel, Switzerland), 13(12) (2020-06-19)
Two boron dipyrromethene (BODIPY) triads, namely BODIPY-1 and BODIPY-2, were synthesized and incorporated with poly-3-hexyl thiophene: (6,6)-phenyl-C61-butyric acid methyl ester (PCBM) P3HT:PCBM. The photovoltaic performance of BODIPY:P3HT:PCBM ternary solar cells was increased, as compared to the control binary solar cells