Merck
574651
Sigma-Aldrich
3-エトキシカルボニルフェニルボロン酸
≥95%
別名:
3-カルボエトキシフェニルボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OCOC6H4B(OH)2
CAS番号:
分子量:
193.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
mp
135-139 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CCOC(=O)c1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C9H11BO4/c1-2-14-9(11)7-4-3-5-8(6-7)10(12)13/h3-6,12-13H,2H2,1H3
InChI Key
REHVCPNQQBDOJJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • パラジウム触媒による鈴木宮浦カップリング
  • パラジウム触媒によるアルデヒドのアリール化
  • 還元的クロスカップリング反応
  • β3-アドレナリン受容体アゴニストの調製
  • トランスメチル化反応
その他情報
無水物を含有します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
574651-BULK:
574651-1G:
574651-VAR:
574651-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)