About This Item
化学式:
CH3O2CC6H4B(OH)2
CAS番号:
分子量:
179.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
mp
205-208 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)c1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C8H9BO4/c1-13-8(10)6-3-2-4-7(5-6)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
InChI Key
ALTLCJHSJMGSLT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応に関わる反応物質です。
- 鈴木宮浦クロスカップリング
- ボロン酸ビルディングブロックの反復性クロスカップリング
- スルホン酸アリール/アルケニルとのクロスカップリング
- CuCl触媒によるホモカップリングを介した対称ビアリールの合成
- トリフルオロメチル化
- シアン化
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
591130-1G:
591130-VAR:
591130-BULK:
591130-5G:
Zhichun Shi et al.
Polymers, 11(11) (2019-11-27)
Four kinds of newly synthesized achiral phenylacetylenes bearing a phenylhydrogalvinoxyl residue at 4-position were polymerized by using a chiral rhodium catalyst system, [Rh(nbd)B(C6H5)4] or [Rh(nbd)Cl]2 catalysts in the presence of chiral (R)-(+)- or (S)-(-)-1-phenylethylamine ((R)- or (S)-PEA) cocatalysts. Poly(m-HGDHPA) and