570214
trans-2-フェニルビニルボロン酸ピナコールエステル
別名:
(E)-4,4,5,5-テトラメチル-2-(2-フェニルビニル)-1,3,2-ジオキサボロラン, (E)-4,4,5,5-テトラメチル-2-スチリル-1,3,2-ジオキサボラン, 4,4,5,5-テトラメチル-2-((E)-2-フェニルエテニル)-1,3,2-ジオキサボロラン, trans-2-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)スチレン, trans-2-スチレンボロン酸ピナコールエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(2)
About This Item
化学式:
C6H5CH=CHBO2C2(CH3)4
CAS番号:
分子量:
230.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
mp
27-33 °C (lit.)
品質水準
官能基
phenyl
SMILES記法
[H]\C(B1OC(C)(C)C(C)(C)O1)=C(\[H])c2ccccc2
InChI
1S/C14H19BO2/c1-13(2)14(3,4)17-15(16-13)11-10-12-8-6-5-7-9-12/h5-11H,1-4H3/b11-10+
InChI Key
ARAINKADEARZLZ-ZHACJKMWSA-N
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
- アレーンルテニウムにより触媒される酸化的カップリング反応
- 付加環化反応
- アルコールとのCu触媒カップリングを経由するアリルビニルエーテル類の合成
- PKCθインヒビターである 5-ビニル-3-ピリジンカルボニトリル類の合成
- 炭素求電子剤による、亜鉛化ヒドラゾン類へのジアステレオ選択的付加およびホウ素/亜鉛二金属性中間体の立体特異的捕捉
- Pd触媒キレート制御型の位置選択的および立体選択的な分子間酸化的Heck反応
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
570214-5G:
570214-VAR:
570214-1G:
570214-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック