安全性情報
8.41398
Sigma-Aldrich
4-Methoxystyrene
for synthesis
別名:
4-Methoxystyrene, 4-Vinylanisole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10O
CAS番号:
分子量:
134.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
EC Index Number:
211-298-9
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.5% (GC)
形状
liquid
転移温度
flash point 76 °C
密度
1.002 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C9H10O/c1-3-8-4-6-9(10-2)7-5-8/h3-7H,1H2,2H3
InChI Key
UAJRSHJHFRVGMG-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.995 - 1.001
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1