Merck
M80903
Sigma-Aldrich
α-メチルスチレン
99%, contains 15 ppm p-tert-butylcatechol as inhibitor
別名:
2-フェニルプロペン, イソプロペニルベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C(CH3)=CH2
CAS番号:
分子量:
118.18
Beilstein:
969405
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気密度
4.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
2.1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
形状
liquid
自己発火温度
1065 °F
含みます
15 ppm p-tert-butylcatechol as inhibitor
expl. lim.
6.1 %
屈折率
n20/D 1.538 (lit.)
bp
165-169 °C (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
密度
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
InChI Key
XYLMUPLGERFSHI-UHFFFAOYSA-N
詳細
α-メチルスチレンは、比較的高い沸点を持つ芳香族アルキル置換スチレンモノマーです。接着剤用の熱可塑性複合樹脂、および高温安定性が要求されるコーティングの合成のためのモノマーとして広く使用されています。また、天然物、医薬品、およびその他の構造的に多様な化合物の位置選択的およびジアステレオ選択的な合成に前駆体として参加します。
アプリケーション
α-メチルスチレンは以下として使用できます:
  • 重合収縮を低減する光重合可能な歯科用樹脂複合材料用の“Phene”モノマーを調製するためのモノマー。 α-メチルスチレンは二重結合濃度が低く、体積収縮および収縮応力が小さい、弾力性のある樹脂複合材料の調製に適しています。
  • 有機薄膜トランジスタ製造用の添加剤として使用できるポリ(α-メチルスチレン)調製のためのモノマー。このポリマーは、均等に整列した半導体結晶の成長を促進し、配向を大幅に改善します。
  • 治療効果を持つ可能性がある3,4-ジヒドロピラン合成の前駆体。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M80903-5ML:4548173945675
M80903-250ML:
M80903-VAR:
M80903-18L:
M80903-BULK:
M80903-100ML:4548173945651
M80903-1L:4548173945668
M80903-2.5L:
M80903-4L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ting Luo et al.
iScience, 23(11), 101717-101717 (2020-11-17)
Resin embedding is widely used to dissect the fine structure of bio-tissue with electron and optical microscopy. However, it is difficult to embed large-volume tissues with resin. Here, we modified the formula of LR-White resin to prevent the sample cracking
Monomer reactivity ratio and thermal performance of a-methyl styrene and glycidyl methacrylate copolymers
Deng JP and Yang WT
Chinese Journal of Polymer Science, 28(3), 323-330 (2010)
Toughening modification of (Acrylonitrile-styrene-acrylic copolymer)/(a-Methylstyrene-acrylonitrile copolymer) binary blend via using different impact modifiers."
Zhu W, et al.
Journal of Vinyl & Additive Technology (2014)
D B Dzhusupova et al.
Mikrobiologiia, 54(1), 136-140 (1985-01-01)
The work was aimed at studying alpha-methylstyrene oxidation by three active Pseudomonas cultures. P. acidovorans 9 oxidized alpha-methylstyrene only to acetophenone whereas two P. aeruginosa cultures assimilated the compound entirely. Analysis of the intermediate products and enzymes catalyzing the aromatic
National Toxicology Program technical report series, (543)(543), 1-210 (2008-08-08)
alpha-Methylstyrene is used in the production of acrylonitrile-butadiene-styrene resins and copolymers, which improve the impact and heat-resistant properties of polymers, specialty grades of plastics, rubber, and protective coatings. alpha-Methylstyrene also moderates polymerization rates and improves product clarity in coatings and