Key Documents
8.41822
Sigma-Aldrich
4-Chloro-α-methylstyrene
for synthesis
別名:
4-Chloro-α-methylstyrene, 4-Isopropenylchlorobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9Cl
CAS番号:
分子量:
152.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
216-984-1
アッセイ
≥96.0% (GC)
形状
liquid
転移温度
flash point 73 °C
密度
1.072 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C9H9Cl/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-6H,1H2,2H3
InChI Key
WQDGTJOEMPEHHL-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.070 - 1.074
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(℃)
73 °C - closed cup