Merck
C121452
Sigma-Aldrich
p-シメン
99%
別名:
1-イソプロピル-4-メチルベンゼン, 4-イソプロピルトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
134.22
Beilstein:
1903377
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4.62 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1.5 mmHg ( 20 °C)
3.7 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
自己発火温度
817 °F
expl. lim.
5.6 %
屈折率
n20/D 1.490 (lit.)
bp
176-178 °C (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H14/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-8H,1-3H3
InChI Key
HFPZCAJZSCWRBC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
p-シメンは、シメンヒドロペルオキシド、4-メチルアセトフェノン、4-イソプロピルベンジルアルコール、4-イソプロピルベンズアルデヒド、および4-イソプロピル安息香酸など非常に有用な中間体およびビルディングブロックを合成するための様々な条件下における酸化反応の研究に主に使用されるアルキル芳香族炭化水素です。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
125.6 °F - closed cup
引火点(℃)
52 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C121452-4L:
C121452-VAR:
C121452-18L:
C121452-25ML:
C121452-25L:
C121452-BULK:
C121452-5L:
C121452-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Liquid-phase oxidation of p-cymene: Nature of intermediate hydroperoxides and relative activity of the alkyl groups
Serif, George Samuel and Hunt, CF and Bourns, AN
Canadian Journal of Chemistry, 31(12), 1229-1238 (1953)
Nanosized ruthenium particles decorated carbon nanofibers as active catalysts for the oxidation of p-cymene by molecular oxygen
Makgwane, Peter R and Ray, Suprakas Sinha
J. Mol. Catal. A: Chem., 373, 1-11 (2013)
Lucy Owen et al.
Molecular and cellular probes, 38, 25-30 (2017-12-25)
Many essential oil components are known to possess broad spectrum antimicrobial activity, including against antibiotic resistant bacteria. These compounds may be a useful source of new and novel antimicrobials. However, there is limited research on the structure-activity relationship (SAR) of
Loris Pinto et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(20) (2020-10-22)
The aim of this work was to evaluate the antifungal activity in vapor phase of thymol, p-cymene, and γ-terpinene, the red thyme essential oil compounds (RTOCs). The Minimum Inhibitory Concentration (MIC) of RTOCs was determined against postharvest spoilage fungi of
Betelehem Wondwosen et al.
Malaria journal, 16(1), 39-39 (2017-01-25)
Maize cultivation contributes to the prevalence of malaria mosquitoes and exacerbates malaria transmission in sub-Saharan Africa. The pollen from maize serves as an important larval food source for Anopheles mosquitoes, and females that are able to detect breeding sites where
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
C121452-1L4061833461778
C121452-18L
C121452-25ML4061833461785
C121452-4L4061833461822