Merck
T31704
Sigma-Aldrich
N-チオニルアニリン
98%
別名:
N-スルフィニル-アニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5NSO
CAS番号:
分子量:
139.18
Beilstein:
507682
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.627 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
83 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.236 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=S=Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H5NOS/c8-9-7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
FIOJWGRGPONADF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Versatile synthetic intermediate.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
183.2 °F - closed cup
引火点(℃)
84 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
T31704-VAR:
T31704-100G:
T31704-BULK:
T31704-5G:
T31704-1KG:
T31704-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ary R Murad et al.
Polymers, 13(1) (2020-12-31)
Two novel low band gap donor-acceptor (D-A) copolymers, poly[9,10-bis(4-(dodecyloxy)phenyl)-2,6-anthracene-alt-5,5-(4',7'-bis(2-thienyl)-2',1',3'-benzothiadiazole-N-5,6-(3,7-dimethyloctyl)dicarboxylic imide)] (PPADTBTDI-DMO) and poly[9,10-bis(4-(dodecyloxy)phenyl)-2,6-anthracene-alt-5,5-(4',7'-bis(2-thienyl)-2',1',3'-benzothiadiazole-5,6-N-octyl-dicarboxylic imide)] (PPADTBTDI-8) were synthesized in the present work by copolymerising the bis-boronate ester of 9,10-phenylsubstituted anthracene flanked by thienyl groups as electron-donor units with benzothiadiazole dicarboxylic imide