蒸気圧
0.26 psi ( 20 °C)
0.8 psi ( 55 °C)
アッセイ
98%
フォーム
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.443 (lit.)
密度
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
SMILES記法
CCCCOC(=O)CC(CC(=O)OCCCC)(OC(C)=O)C(=O)OCCCC
InChI
1S/C20H34O8/c1-5-8-11-25-17(22)14-20(28-16(4)21,19(24)27-13-10-7-3)15-18(23)26-12-9-6-2/h5-15H2,1-4H3
InChI Key
QZCLKYGREBVARF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- ポリ乳酸(PLA)ポリマーの可塑性および耐衝撃性を改善する可塑剤として。
- バルクヘテロ接合(BHJ)ポリマー有機太陽電池(OSC)を形成する際に、その効率を改善する加工添加剤として。
- ポリ(3-ヒドロキシ酪酸)(PHB)の半導体バイオポリマー複合材料の調製。
- 水からの過塩素酸選択的分離に使用する官能基化ポリ(塩化ビニル)(PVC)膜の合成。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
422.6 °F - closed cup
引火点(℃)
217 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
388378-500ML:
388378-BULK:
388378-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック