certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1009923
APIファミリー
triethyl 2-acetylcitrate
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
228-229 °C/100 mmHg (lit.)
密度
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O=C(OCC)C(CC(OCC)=O)(CC(OCC)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C14H22O8/c1-5-19-11(16)8-14(22-10(4)15,13(18)21-7-3)9-12(17)20-6-2/h5-9H2,1-4H3
InChI Key
WEAPVABOECTMGR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
PHR1157-1G-PW:
PHR1157-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)