蒸気圧
0.26 psi ( 20 °C)
0.8 psi ( 55 °C)
詳細
API family: acetyltributyl citrate
APIファミリー
acetyltributyl citrate
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.443 (lit.)
密度
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCOC(=O)CC(CC(=O)OCCCC)(OC(C)=O)C(=O)OCCCC
InChI
1S/C20H34O8/c1-5-8-11-25-17(22)14-20(28-16(4)21,19(24)27-13-10-7-3)15-18(23)26-12-9-6-2/h5-15H2,1-4H3
InChI Key
QZCLKYGREBVARF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Tributyl Citrate
アナリシスノート
WGK
WGK 2
引火点(°F)
422.6 °F - closed cup
引火点(℃)
217 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
1009901-500MG:
1009901-200MG:
1009901-3X200MG:
1009901:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック