Merck
27500
Sigma-Aldrich
クエン酸トリエチル
greener alternative
≥98.0% (GC)
別名:
クエン酸エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC(COOC2H5)(CH2COOC2H5)2
CAS番号:
分子量:
276.28
Beilstein:
1801199
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
9.7 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 107 °C)
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
235 °C/150 mmHg (lit.)
密度
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
CCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O7/c1-4-17-9(13)7-12(16,11(15)19-6-3)8-10(14)18-5-2/h16H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クエン酸トリエチルは安全な直接食品添加物です
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。本製品は、膜調製における毒性の高い希釈剤に代わるものであり、「より危険性の低い化学合成」に合致します。 さらなる情報についてはここをクリックしてください。
アプリケーション
クエン酸トリエチルは、ローラー圧縮により調製された徐放性マトリックス錠剤の破断荷重に及ぼす可塑剤レベルと焼結温度の影響を明らかにする近赤外(NIR)分光法の実現可能性の研究において可塑剤として使用されました
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
311.0 °F - closed cup
引火点(℃)
155 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
27500-1L-F:
27500-BULK-F:
27500-VAR-F:
27500-250ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Monice M Fiume et al.
International journal of toxicology, 33(2 suppl), 16S-46S (2014-05-28)
The CIR Expert Panel (Panel) assessed the safety of citric acid, 12 inorganic citrate salts, and 20 alkyl citrate esters as used in cosmetics, concluding that these ingredients are safe in the present practices of use and concentration. Citric acid
Vivek S Dave et al.
Drug development and industrial pharmacy, 41(6), 898-905 (2014-05-03)
The aim of this study was to investigate the feasibility of near-infrared (NIR) spectroscopy for the determination of the influence of sintering temperature and plasticizer levels on the breaking force of extended-release matrix tablets prepared via roller-compaction. Six formulations using
M R Abbaspour et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 68(3), 747-759 (2007-11-06)
One challenge in tableting of sustained-release multiparticulates is maintaining the desired drug release after compaction. The aim of this study was to design sustained-release ibuprofen tablets which upon oral ingestion rapidly disintegrate into sustained-release pellets in which the integrity of
Soravoot Rujivipat et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 81(1), 223-229 (2012-01-25)
Enteric polymers such as cellulose esters (cellulose acetate phthalate, hydroxypropylmethylcellulose acetate succinate) and methacrylic acid-acrylate copolymers (Eudragit® L100-55 and S100) are quite brittle in the dry state and thus not suitable as pellet coatings for compression into tablets. The objective
Kakuyou Ogawa et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 37(9), 1559-1563 (2014-09-02)
Zerumbone 1 is an 11-membered cyclic sesquiterpene obtained from the rhizomes of Zingiber zerumbet SMITH (Zingiberaceae). In this study, we investigated the structure-activity relationship of 1, α-humulene (2), tetrahydrozerumbone stereoisomers (3-5), and tetrahydrozerumbone derivatives (6-9). The oxygen-containing functional groups and