Merck
1009923
USP
Acetyltriethyl citrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Triethyl 2-acetylcitrate, Acetyl triethyl citrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COOC(COOCH2CH3)(CH2COOCH2CH3)2
CAS番号:
分子量:
318.32
Beilstein:
1804947
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
triethyl citrate
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
228-229 °C/100 mmHg (lit.)
密度
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O=C(OCC)C(CC(OCC)=O)(CC(OCC)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C14H22O8/c1-5-19-11(16)8-14(22-10(4)15,13(18)21-7-3)9-12(17)20-6-2/h5-9H2,1-4H3
InChI Key
WEAPVABOECTMGR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Acetyltriethyl citrate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
1009923-500MG:
1009923-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Friederike Eisenächer et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 88(3), 778-786 (2014-08-03)
Gastroretentive drug delivery systems are retained in the stomach for a sufficient time interval, releasing the drug in a controlled manner. According to literature, the floating principle is the most frequently used formulation approach for gastric retention. However, many publications