安全性情報
8.00251
Sigma-Aldrich
Triethyl citrate
for synthesis
別名:
Triethyl citrate, Citric acid triethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC(COOC2H5)(CH2COOC2H5)2
CAS番号:
分子量:
276.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
201-070-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.0025 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥98% (GC)
フォーム
liquid
有効性
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
294 °C/1013 hPa
mp
-55 °C
転移温度
flash point 150 °C
溶解性
65 g/L
密度
1.135 g/cm3 at 25 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(CC)C(=O)C(O)(CC(=O)OCC)CC(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O7/c1-4-17-9(13)7-12(16,11(15)19-6-3)8-10(14)18-5-2/h16H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.138 - 1.141
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
311.0 °F - closed cup
引火点(℃)
155 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体