アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
169-171 °C/1 hPa
mp
-20 °C
転移温度
flash point 184 °C
密度
1.04 g/cm3 at 20 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(CCCC)C(=O)C(O)(CC(=O)OCCCC)CC(=O)OCCCC
InChI
1S/C18H32O7/c1-4-7-10-23-15(19)13-18(22,17(21)25-12-9-6-3)14-16(20)24-11-8-5-2/h22H,4-14H2,1-3H3
InChI Key
ZFOZVQLOBQUTQQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product can replace highly toxic diluents in membrane preparation and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses". Click here for more information.
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.042 - 1.045
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.042 - 1.045
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
消防法
第4類:引火性液体