Merck
H41544
Sigma-Aldrich
4-ヒドロキシ-4-メチル-2-ペンタノン
99%
別名:
ジアセトンアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C(OH)CH2COCH3
CAS番号:
分子量:
116.16
Beilstein:
1740440
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
expl. lim.
6.9 %
屈折率
n20/D 1.423 (lit.)
bp
166 °C (lit.)
密度
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
InChI Key
SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-ヒドロキシ-4-メチル-2-ペンタノンは、塗料、コーティング、接着剤、印刷インキなどのさまざまな業界で溶剤として一般的に使用されています。
アプリケーション
4-ヒドロキシ-4-メチル-2-ペンタノンは、以下の合成に用いられています。
  • トリメチルアルミニウムが触媒するタンデムアルドール転位-Tischtschenko反応によりアルデヒドと反応させ、ジオールモノエステルに
  • L-プロリンを触媒とし種々のアルデヒドと反応させ、β-ヒドロキシケトンなどのアルドール-転位生成物に
  • Pdを触媒とし、アリルハロゲン化物やアリルトリフラートと反応させ、それぞれモノ-α-アリル化ケトンやエステルに
また、金属塩(MX)やシアノメタレート化合物と反応させて、複金属シアン化物(DMC)触媒を合成する際の錯化剤としても使用できます。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H41544-4L:4548173949543
H41544-1L:
H41544-VAR:
H41544-2.5L:
H41544-500ML:4548173949550
H41544-BULK:
H41544-25ML:4548173949536
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
I Magneron et al.
Environmental science & technology, 37(18), 4170-4181 (2003-10-04)
The OH-initiated oxidation of two VOCs directly emitted to the atmosphere through their use as industrial solvents, hexylene glycol (HG, (CH3)2C(OH)CH2CH(OH)CH3) and diacetone alcohol (DA, (CH3)2C(OH)CH2C(O)CH3), has been studied in two photoreactors: a 140 L Teflon bag irradiated by lamps
Harriet L R Cooper et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 507(1), 111-118 (2010-11-16)
The diagnostic substrate tetramethylcyclopropane (TMCP) has been reexamined as a substrate with three drug- and xenobiotic-metabolizing cytochrome P450 enzymes, human CYP2E1, CYP3A4 and rat CYP2B1. The major hydroxylation product in all cases was the unrearranged primary alcohol along with smaller
Tandem aldol-transfer-Tischtschenko reaction of aldehydes and ?-hydroxyketones catalyzed by trimethylaluminum
Simpura I and Nevalainen V
Tetrahedron Letters, 42(23), 3905-3907 (2001)
Synthesis of Polycarbonate Polyols by Double-Metal Cyanide Catalyzed Copolymerization of Epoxide with Carbon Dioxide
Lim J, et al.
Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 17(10), 7507-7514 (2017)
S Chandrasekhar et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (21)(21), 2450-2451 (2004-10-30)
We demonstrate for the first time, L-proline as a chiral catalyst for transfer aldol reaction between aldehydes and diacetone alcohol.