Merck
487694
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone-d12
98 atom % D
別名:
Diacetone alcohol-d12
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CD3)2C(OD)CD2COCD3
CAS番号:
分子量:
128.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.423 (lit.)
bp
166 °C (lit.)
密度
1.026 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+12
SMILES記法
[2H]OC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,8D
InChI Key
SWXVUIWOUIDPGS-YDUIPVTMSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
487694-VAR:
487694-BULK:
487694-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)