Merck
109916
Sigma-Aldrich
4-メチル-2-ペンタノール
98%
別名:
3-MIC, MAOH, MIBC, イソブチルメチルカルビノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2CH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
102.17
Beilstein:
1098268
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
3.7 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
98%
expl. lim.
5.5 %
屈折率
n20/D 1.410 (lit.)
bp
132 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
密度
0.802 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CC(C)CC(C)O
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)4-6(3)7/h5-7H,4H2,1-3H3
InChI Key
WVYWICLMDOOCFB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-メチル-2-ペンタノールは、芳香性の構造グループである分岐鎖飽和アルコールの1つです。
アプリケーション
4-メチル-2-ペンタノールは、モノセパージュワインの揮発性画分の分析における内部標準として使用されています
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
105.8 °F - closed cup
引火点(℃)
41 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
109916-1L:4548173959061
109916-18L:
109916-4L:4548173959078
109916-100ML:4548173959054
109916-25L:
109916-BULK:
109916-25ML:
109916-VAR:
109916-2.5L:
109916-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hongxiang Gong et al.
The journal of physical chemistry. B, 116(37), 11482-11487 (2012-08-24)
The dielectric strength of the Debye relaxation in the binary mixtures of two isomeric monohydroxy alcohols, 2-ethyl-1-butanol (2E1B) and 4-methyl-2-pentanol (4M2P), is studied at low temperature near glass transition. Enhanced dielectric strength is exhibited in the mixtures, remarkably different from
Xiaofeng Yue et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 131, 109028-109028 (2020-04-06)
Monoterpenes contribute to the varietal aromas of grapes and wines. We determined the effects of cluster zone leaf removal on the monoterpene profiles of Sauvignon Blanc grape berries and wines, and on the expression of key genes in the terpenoid
Characterisation of volatile fraction of monovarietal wines: influence of winemaking practices.
Analytica Chimica Acta, 563(1-2), 165-172 (2006)
M Vézina et al.
Canadian journal of physiology and pharmacology, 68(8), 1055-1061 (1990-08-01)
The hepatonecrogenic properties of chloroform (CHCl3) can be modified by the administration of various chemicals. The ability of methyl isobutyl ketone (MIBK) and its two major metabolites, 4-methyl-2-pentanol (4MPOL) and 4-hydroxymethyl isobutyl ketone (4-OHMIBK) to potentiate the liver injury induced
Andrés M Castillo et al.
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 209(2), 123-130 (2011-02-15)
The computational cost for the simulation of NMR spectra grows exponentially with the number of nuclei. Today, the memory available to store the Hamiltonian limits the size of the system that can be studied. Modern computers enable to tackle systems