Merck
55795
Supelco
アセトアルデヒドジエチルアセタール
analytical standard
別名:
1,1-ジエトキシエタン, アセタール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
118.17
Beilstein:
1098310
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
4.1 (vs air)
蒸気圧
20 mmHg ( 20 °C)
8 mmHg ( 8 °C)
アッセイ
≥98.0% (GC)
自己発火温度
446 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
10.4 %
屈折率
n20/D 1.379-1.383 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
密度
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCOC(C)OCC
InChI
1S/C6H14O2/c1-4-7-6(3)8-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
DHKHKXVYLBGOIT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Acetaldehyde diethyl acetal is one of the precursors utilized for the synthesis of fragrances and pharmaceutical products.
アプリケーション
Acetaldehyde diethyl acetal may be used as a reference standard for the determination of acetaldehyde diethyl acetal in:
  • Wine vinegars by headspace sorptive extraction−thermal desorption−gas chromatography−mass spectrometry (HSSE−TD−GC−MS).
  • Distilled spirits by GC with flame ionization detection (FID) as well as GC-FID-MS.
  • Organic red wines derived from Saccharomyces cerevisiae strains by GC-FID as well as HSSE-GC−MS.
  • Cognac (brandy) by HS-GC-MS.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
<68.0 °F - closed cup
引火点(℃)
< 20 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
55795-VAR:
55795-1ML:
55795-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Optimization and validation of headspace sorptive extraction for the analysis of volatile compounds in wine vinegars
Callejon RM, et al.
Journal of Chromatography A, 1204(1), 93-103 (2008)
Volatile and sensory profile of organic red wines produced by different selected autochthonous and commercial Saccharomyces cerevisiae strains
Callejon RM, et al.
Analytica Chimica Acta, 660(1-2), 68-75 (2010)
Differences in concentration of principal volatile constituents in traditional Greek distillates
Apostolopoulou AA, et al.
Food Control, 16(2), 157-164 (2005)
Synthesis of diethylacetal: thermodynamic and kinetic studies
Silva VMTM and Rodrigues AE
Chemical Engineering Science, 56(4), 1255-1263 (2001)
Fast determination of principal volatile compounds in distilled spirits.
Lopez-Vazquez C, et al.
Food Control, 21(11), 1436-1441 (2010)