安全性情報
8.05804
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-pentanol
for synthesis
別名:
4-Methyl-2-pentanol, Methyl isobutyl carbinol, Isobutyl methyl carbinol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2CH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
102.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
203-551-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
7.06 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
305 °C
有効性
2590 mg/kg LD50, oral (Rat)
2884 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1-5.5 % (v/v)
bp
130-133 °C/1013 hPa
mp
-60 °C
転移温度
flash point 41 °C
溶解性
16.4 g/L
密度
0.81 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(CC(C)C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)4-6(3)7/h5-7H,4H2,1-3H3
InChI Key
WVYWICLMDOOCFB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.806 - 0.808
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
105.8 °F - closed cup
引火点(℃)
41 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8