グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
蒸気密度
4.1 (vs air)
蒸気圧
20 mmHg ( 20 °C)
8 mmHg ( 8 °C)
アッセイ
≥97%
自己発火温度
446 °F
expl. lim.
10.4 %
屈折率
n20/D 1.379-1.383 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
密度
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
green; earthy; ethereal; vegetable; sweet
SMILES記法
CCOC(C)OCC
InChI
1S/C6H14O2/c1-4-7-6(3)8-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
DHKHKXVYLBGOIT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
<68.0 °F - closed cup
引火点(℃)
< 20 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W200220-VAR-K:
W200220-BULK-K:
W200220-4KG:
W200220-100G:
W200220-100G-K:4548173966137
W200220-5KG-K:
W200220-SAMPLE:
W200220-4KG-K:
W200220-SAMPLE-K:
W200220-BULK:
W200220-1KG:
W200220-1KG-K:4548173966144
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Separation of Acetone; Acetic acid; Propionic acid; Ethyl butyrate; Ethanol; Isoamyl acetate; Isobutyric acid; 3-Methyl-2-butanol; Methyl acetate; 1-Propanol; Acetal, ≥98%, FG; 2-Methyl-1-pentanol; Butyl acetate; Ethyl propionate; 3-Pentanol; 2-Pentanol, 98%; Ethyl isobutyrate; Isobutyl acetate; Acetaldehyde; Furfural; Butyric acid; Methanol; Ethyl acetate
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W200220-4KG-K | 4061838107923 |
W200220-5KG-K | |
W200220-100G-K | 4061837488771 |
W200220-1KG | |
W200220-1KG-K | 4061837488788 |
W200220-100G | |
W200220-4KG | |
W200220-SAMPLE-K | 4061837488795 |