Merck
385395
Sigma-Aldrich
アセトアルデヒドジメチルアセタール
95%
別名:
1,1-ジメトキシエタン, ジメチルアセタール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
90.12
Beilstein:
1697039
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39021102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3.1 (vs air)
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.367 (lit.)
bp
64 °C (lit.)
密度
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acetal
ether
SMILES記法
COC(C)OC
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5-2)6-3/h4H,1-3H3
InChI Key
SPEUIVXLLWOEMJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
アセトアルデヒドジメチルアセタールの酸化的分解の速度論はパルス放射線分解によって研究されています。また、シリルトリフルオロメタンスルホネートおよびアミン塩基の存在下で、さまざまなケトン、エステル、アミド、およびチオエステルの付加を受けます。ルイス酸が媒介する(S)-N-アセチル-4-イソプロピル-1,3-チアゾリジン-2-チオンのチタンエノラートとアセトアルデヒドジメチルアセタールの反応が研究されています。
アプリケーション
アセトアルデヒドジメチルアセタールを使用して、ステガノールのグルコシド誘導体を調製できます。水溶性モデルタンパク質、ウシ血清アルブミンを生分解性ポリ(D,L-乳酸)中にカプセル化するためにポリマーを溶解する溶媒として使用できます。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
Jan Code
385395-25ML:
385395-100ML:
385395-VAR:
385395-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enantiopure β-methoxy carboxyl derivatives from a chiral titanium enolate and dimethyl acetals.
Cosp A, et al.
Tetrahedron Letters, 42(28), 4629-4631 (2001)
R P Hicks et al.
Journal of natural products, 48(3), 357-362 (1985-05-01)
Glucoside derivatives of steganol analogous to the semisynthetic podophyllotoxin derivative, VP 16-213, were prepared. Glucosidation of steganol with 2, 3, 4, 6-tetra-O-benzylglucopyranose gave the alpha-anomer of the glucoside as the major product. Subsequent removal of the benzyl groups and reaction
B Gander et al.
Journal of microencapsulation, 12(1), 83-97 (1995-01-01)
The aim was to study the effect of the type of polymer solvent on characteristics of microspheres produced by spray drying. The water-soluble model protein, bovine serum albumin (BSA) was microencapsulated into biodegradable poly(D,L-lactic acid) using the following 10 different
M M Wiest et al.
Prostaglandins, leukotrienes, and essential fatty acids, 80(4), 221-227 (2009-03-25)
Increasing evidence is mounting in support of fatty acid metabolism playing a role in neurodevelopmental disorders such as autism. In order to definitely determine whether fatty acid concentrations were associated with autism, we quantitatively measured 30 fatty acids from seven
A A Bueno et al.
Journal of obstetrics and gynaecology : the journal of the Institute of Obstetrics and Gynaecology, 32(3), 241-246 (2012-03-01)
In Sudanese women with (n = 60) and without (n = 65) pre-eclampsia, circulating lipids, plasma and red cell saturated and monounsaturated fatty (MUFA) acids and dimethyl acetals (DMAs) were investigated. DMAs are an indirect marker of levels of plasmalogens