Merck
380067
Sigma-Aldrich
4,4-ジメトキシ-2-ブタノン
technical grade, ≥90%
別名:
3-オキソブチルアルデヒドジメチルアセタール, 3-ケトブチルアルデヒドメチルアセタール, 4,4-ジメトキシ-2-butanone, アセチルアセトアルデヒドジメチルアセタール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH2CH(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
132.16
Beilstein:
1702372
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
アッセイ
≥90%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.414 (lit.)
bp
70-73 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acetal
ether
ketone
SMILES記法
COC(CC(C)=O)OC
InChI
1S/C6H12O3/c1-5(7)4-6(8-2)9-3/h6H,4H2,1-3H3
InChI Key
PJCCSZUMZMCWSX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4,4-Dimethoxy-2-butanone (Acetylacetaldehyde dimethylacetal) is a ketone.
アプリケーション
4,4-Dimethoxy-2-butanone (β-ketobutyracetal) may be used in the preparation of:
  • (R)-4,4-dimethoxy-2-butanol
  • pyrazoles and pyrimidines
  • [7,16-dihydro- 6,15( 17)-dimetbyldibenzo[b,i]-[1,4,8,11]tetrilazacyclotetradecinato-N5,N9,N14,N18]nickel{II)
4,4-Dimethoxy-2-butanone (Acetylacetaldehyde dimethylacetal) may be used in the preparation of N,N-diethyl-[2-(4-fluorophenyl)-5-methylpyrazolo[1,5-a]-pyrimidin-3-yl]acetamide and acetoacetaldehyde.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
134.6 °F - closed cup
引火点(℃)
57 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
380067-VAR:
380067-BULK:
380067-5ML:
380067-500ML:
380067-5L:
380067-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yamadazyma Farinosa IFO 10896-mediated reduction of 4, 4-dimethoxy-2-butanone as the key-step for the preparation of 1, 3-diols with unsymmetrical substituents.
Yamazaki T, et al.
Synthetic Communications, 30(16), 3061-3072 (2000)
Facile template synthesis of nickel (II) complexes of dibenzotetraaza [14] annulenes.
Cutler AR, et al.
Inorganic Chemistry, 24(14), 2276-2281 (1985)
β-keto acetals. I. Synthesis of pyrazoles and pyrimidines and the steric inhibition of resonance in 5-alkyl-1-p-nitrophenylpyrazoles.
Burness DM.
The Journal of Organic Chemistry, 21(1), 97-101 (1956)
2-Arylpyrazolo [1,5-a] pyrimidin-3-yl acetamides. New potent and selective peripheral benzodiazepine receptor ligands.
Selleri S, et al.
BioTechnology: An Indian Journal, 9(10), 2661-2671 (2001)
Olga B Gutiérrez Acosta et al.
Applied and environmental microbiology, 79(20), 6228-6235 (2013-08-06)
Acetone is activated by aerobic and nitrate-reducing bacteria via an ATP-dependent carboxylation reaction to form acetoacetate as the first reaction product. In the activation of acetone by sulfate-reducing bacteria, acetoacetate has not been found to be an intermediate. Here, we