蒸気密度
4.3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.7 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
923 °F
屈折率
n20/D 1.386 (lit.)
bp
188 °C (lit.)
mp
−32 °C (lit.)
密度
1.333 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COS(=O)(=O)OC
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3
InChI Key
VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N
法的情報
以下による置換
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
181.4 °F - closed cup
引火点(℃)
83 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D186309-4X100ML:
D186309-25ML:4548173277196
D186309-5ML:4548173193724
D186309-18L-KL:
D186309-VAR:
D186309-100ML:4548173193687
D186309-4X1L:
D186309-BULK:
D186309-4L:
D186309-18L-C:
D186309-500ML:4548173193717
D186309-2.5L:
D186309-1L:4548173193700
D186309-18L:4548173193694