Merck
376760
Sigma-Aldrich
(1,1-Dimethoxyethyl)benzene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C(OCH3)2CH3
CAS番号:
分子量:
166.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.49 (lit.)
bp
95-98 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
ketal
phenyl
SMILES記法
COC(C)(OC)c1ccccc1
InChI
1S/C10H14O2/c1-10(11-2,12-3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
InChI Key
XKSUVRWJZCEYQQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
(1,1-Dimethoxyethyl)benzene is reported to participate in the bismuth triflate catalyzed deprotection of acetals.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
152.6 °F - closed cup
引火点(℃)
67 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
376760-VAR:
376760-25G:
376760-5G:
376760-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marc D Carrigan et al.
The Journal of organic chemistry, 67(3), 1027-1030 (2002-02-22)
Bismuth triflate is a highly efficient catalyst (0.1-1 mol %) for the deprotection of acetals and ketals. The procedure is very facile and selective for acetals derived from ketones and conjugated aldehydes. tert-Butyldimethylsilyl ethers are stable to the reaction conditions.