Merck
129976
Sigma-Aldrich
2-メチル-3-ペンタノール
≥99%
別名:
エチルイソプロピルカルビノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH(OH)CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
102.17
Beilstein:
1718952
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥99%
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.417 (lit.)
bp
128 °C (lit.)
密度
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CCC(O)C(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-4-6(7)5(2)3/h5-7H,4H2,1-3H3
InChI Key
ISTJMQSHILQAEC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-Methyl-3-pentanol (Ethyl isopropyl carbinol) was detected by comprehensive two-dimensional gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry (GC×GC-ToFMS).
アプリケーション
2-Methyl-3-pentanol (Ethyl isopropyl carbinol) was used as a volatile marker.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
129976-10G:
129976-VAR:
129976-BULK:
129976-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Angelo C Salvador et al.
PloS one, 8(4), e59338-e59338 (2013-04-25)
A novel approach based on headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) combined with comprehensive two-dimensional gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry (GC×GC-ToFMS) was developed for the simultaneous screening of microbial and mite contamination level in cereals and coffee beans. The proposed approach emerges as