Merck
107891
Sigma-Aldrich
2-イソプロポキシエタノール
99%
別名:
イソプロピルグリコール, エチレングリコールモノイソプロピルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHOCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
104.15
Beilstein:
1732184
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39020731
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.41 (lit.)
bp
42-44 °C/13 mmHg (lit.)
密度
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)OCCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2)7-4-3-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
HCGFUIQPSOCUHI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-イソプロポキシエタノール分子は、OH基と部分的エーテルO原子間の水素結合により、またイソプロポキシエチル基間の疎水性相互作用により自己会合します
アプリケーション
2-イソプロポキシエタノールは、NOの存在下でOHラジカルとn-ブチルメチルエーテルおよび2-イソプロポキシエタノールとの気相反応の生成物を研究するために使用されます。 2-イソプロポキシエタノールは、非緩和および非導電性(例えば、砂質土壌など)の媒体における電磁センサーの性能評価法の開発で使用されます
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
109.4 - 113.0 °F - Equilibrium method
引火点(℃)
43 - 45 °C - Equilibrium method
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
107891-2L:4.548174014615E12
107891-25ML:4.548174014608E12
107891-1L:4.548174014592E12
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Products of the gas-phase reactions of the OH radical with n-butyl methyl ether and 2-isopropoxyethanol: Reactions of ROC (?) < radicals.
Aschmann SM and Atkinson R.
International Journal of Chemical Kinetics, 31(7), 777-789 (1999)
Standardizing characterization of electromagnetic water content sensors.
Jones SB, et al.
Vadose Zone Journal, 4(4), 1048-1058 (2005)
Thermodynamic properties of aqueous solution of 2-isopropoxyethanol at 25? C.
Tamura K, et al.
Journal of Solution Chemistry, 28(6), 777-789 (1999)
F Welsch et al.
Environmental health perspectives, 57, 125-133 (1984-08-01)
Cell-cell communication, possibly through gap junctions, is a fundamental event for the differentiation of embryonal tissues. Chemical substances which can interfere with this process may be able to disrupt embryogenesis. We have examined the response of a normal diploid human
Andrzej Starek et al.
International journal of occupational medicine and environmental health, 17(3), 339-346 (2005-02-03)
Administration of ethylene glycol monoalkyl ethers to rodents causes acute hemolytic anemia. Metabolic activation of these chemicals to alkoxyacetic acids is required to develop hemolytic effect. Current study was undertaken to compare the hemolytic activity of isopropoxyethanol (IPE) and phenoxyethanol