Merck
D145009
Sigma-Aldrich
3-(ジメチルアミノ)-1-プロピルアミン
99%
別名:
N,N-ジメチル-1,3-ジアミノプロパン, N,N-ジメチル-1,3-プロパンジアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2N(CH2)3NH2
CAS番号:
分子量:
102.18
Beilstein:
605293
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3.6 (vs air)
品質水準
蒸気圧
5 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
133 °C (lit.)
密度
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)CCCN
InChI
1S/C5H14N2/c1-7(2)5-3-4-6/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
IUNMPGNGSSIWFP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
3-(ジメチルアミノ)-1-プロピルアミンは、医薬品として重要な、薬理活性を持つさまざまな化合物を官能化するために、広く使用されています。また、グラム陽性および陰性の細菌および真菌に対して生物活性を示す、ジメチルアミノプロピルアミン系界面活性剤の調製にも使用されています。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D145009-VAR:
D145009-5L:
D145009-BULK:
D145009-500ML:4548173348841
D145009-1L:4548173348827
D145009-25ML:4548173348834
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis, surface, thermodynamic properties and biological activity of dimethylaminopropylamine surfactants
Shaban SM, et al.
Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 20(6), 4194-4201 (2014)
Design, synthesis, and antiprotozoal evaluation of new 2, 9-bis [(substituted-aminomethyl) phenyl]-1, 10-phenanthroline derivatives
Guillon J, et al.
Chemical Biology & Drug Design, 91(5), 974-995 (2018)
Discovery and optimization of 2-thio-5-amino substituted benzoquinones as potent anticancer agents
Zhao Y, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 149, 1-9 (2018)
Lin-Feng Li
Contact dermatitis, 58(1), 24-27 (2007-12-25)
The prevalence of sensitization to cocamidopropyl betaine (CAPB) in China has not been reported. This study is to evaluate the prevalence of CAPB sensitization in patients patch tested in Peking University Third Hospital, Beijing. 429 consecutive patients with suspected allergic
G Angelini et al.
Contact dermatitis, 32(2), 96-99 (1995-02-01)
In the past year, 1200 consecutive eczematous patients were tested with cocamidopropylbetaine 1% aq. Contact allergy was evinced in 46 subjects (3.8%), while irritant reactions (slight erythema only) were observed in 15 cases (1.25%). 30 out of 46 patients with
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
D145009-1L4061833559949
D145009-500ML4061833559956
D145009-25ML4061836830526