Merck
M3812
Sigma-Aldrich
Greiner UV-Star® 96ウェルプレート
flat bottom clear cyclic olefin copolymer (COC) wells (cycloolefine)
別名:
96ウェルプレート, 96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.15
物質
cyclic olefin copolymer (COC)
cyclic olefin copolymer (COC)
flat bottom clear cyclic olefin copolymer (COC) wells (cycloolefine)
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt (F-bottom)
包装
case of 40 ea (internal packs of 10)
メーカー/製品名
Greiner 655801
サイズ
96 wells
有効容積
340 μL
結合型
non-treated surface
詳細
UV-Star® 96Wマイクロプレート使用時のウェル容量は25~370 μL;、総ウェル容量は392 μLです。
Molecular Devices SPECTRAmax 190及び250プレートリーダーと互換性があります。
  • Greiner社の紫外線透過性マルチウェルプレート
  • DNA、タンパク質のそれぞれ260 nm又は280 nmでの濃度測定に推奨
  • 高価で壊れやすい石英ガラスプレートが不要
  • 200 nmまでのUV透過性
  • 10枚ずつのパック
  • 40枚/ケース(4×10パック)
その他情報
96ウェル平底(F)μClear®ボトム使用のマイクロプレート、煙突型、フタなし、ウェルに英数字コード入り、長さ:127.76 mm、幅:85.48 mm、曲率半径:約200 μmです。
適合性
UV透過性に優れ、230 nmまでの広範な光学窓を用いています。DNA、タンパク質のそれぞれ260 nm、280 nmでの濃度測定に最適です。高額で破損しやすい石英ガラスプレートの代替に最適です。 透明底のため、プレートの底を通してモニタリングできます。検出可能なDNase / RNase、ヒトDNA、発熱物質はありません。
法的情報
μClear is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
UV-Star is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
HDM-PAMPA with the MultiScreen Permeability Filter Plate