物質
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt (F-bottom)
包装
case of 60 ea
メーカー/製品名
Greiner 655185
最大容量
392 μL
サイズ
96 wells
有効容積
340 μL
結合型
low binding surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CELLSTAR®96Wウェルマイクロプレート。使用時のウェル容量は25~340 μL、全容量は392 μLです。増殖面積は0.34 cm(2)です。
最適な細胞付着のために処理された組織培地。<0.06 EU/mLまでのLAL法で非発熱性。
その他情報
96ウェルの固い平底(F)、疎水性結合マイクロプレート、煙突型ウェル、濃縮リング付きのフタ、英数字によるウェルのコーディング、長さ:127.76 mm、幅:85.48 mm、湾曲:200 um
適合性
細胞での作業に適しています。検出可能なDNase/RNase、ヒトDNA、および発熱性物質を含みません。
法的情報
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック