Merck
M3061
Greiner 96ウェルプレート、ポリスチレン
flat bottom clear polystyrene wells, sterile
別名:
96ウェルプレート, 96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells
無菌性
sterile
特徴
lid: no
skirt (F-bottom)
包装
case of 100
メーカー/製品名
Greiner 655161
最大容量
382 μL
サイズ
96 wells
有効容積
340 μL
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
96Wマイクロプレートで、使用時のウェル容量は25~340 μL、総ウェル容量は382 μLです。増殖面積は0.34 cm(2)です。
Greinerマルチウェルプレートは、標準的なマルチウェルプレートのフットプリントで提供され、優れた光学特性を有します。プレートはDNAse / RNAseを含まず、LAL法(<0.06 EU/mL)の測定により非発熱性が確認されています。ポリスチレン板の透明度が高いため、光学測定、写真、顕微鏡などの一般的な用途に適しています。
その他情報
96ウェル、固定、平底(F底)で、フタなし、ウェルに英数字コード入り、長さ:127.76 mm、幅:85.48 mm、曲率半径:約200 μmです。
適合性
スタンダードプレートです。細胞を用いた作業に適しています。検出可能なデオキシリボヌクレアーゼ/リボヌクレアーゼ、ヒトDNA、発熱性物質はありません。
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)