L3536
Greiner multiwell plate lids
for standard multiwell plate, clear, sterile
別名:
microplate lids, microtiter plate lids, multiwell plate lids
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質:
colorless wells
polystyrene
polystyrene
サイズ:
96 well
無菌性:
sterile
結合型:
Tissue Culture (TC)-treated surface
特徴:
lid
詳細
滅菌済み、シングルポジション、ハイプロファイルのマイクロプレート用フタで、凝縮リングは付いていません。
- Greiner multiwell plate lids are made of polystyrene.
- Corner notches for proper orientation.
- Robotics-friendly full- and Lo-profile skirt options.
- Free of detectable RNase and DNase.
Corner notches for proper orientation. Robotics friendly full- and Lo-profile skirt options. RNase and DNase free.
その他情報
長さ:127.5 mm、幅:85 mm、曲率半径:約300 μmです。フタの高さは9 mmです。
適合性
滅菌済みのポリスチレンマイクロプレート用フタで、デオキシリボヌクレアーゼ/リボヌクレアーゼ、ヒトDNA、発熱性物質フリーです。
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック