Merck
M3562
Greiner CELLSTAR® 96ウェルプレート
size 96 wells, round bottom clear wells, lid, case of 60
別名:
96ウェルプレート, 96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質
clear polystyrene
round bottom clear wells
無菌性
sterile
特徴
lid
包装
case of 60
メーカー/製品名
Greiner 650185
最大容量
323 μL
サイズ
96 wells
有効容積
280 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CELLSTAR®96Wウェルマイクロプレート。使用時のウェル容量は40~280 μL、最大容量は323 μLです。ウェルごとの増殖表面は0.35 cm(2)です。
最適な細胞付着のために処理された組織培地。<0.06 EU/mLまでのLAL法で非発熱性。
その他情報
96ウェルのマイクロプレート、フタ付き、固い丸底(U)のウェル設計、英数字によるウェルのコーディング、長さ:127.76+/-0.15 mm、幅:85.48 +/-0.15 mm、湾曲:約300 μm
適合性
生きた細胞で使用するのに適しています。検出可能なDNase/RNase、ヒトDNA、および発熱性物質を含みません。
法的情報
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)