Merck
M9311
Greiner CELLSTAR® 96ウェルプレート
round bottom clear wells
別名:
96ウェルプレート, 96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質
clear polystyrene
round bottom clear wells
無菌性
sterile
特徴
lid: no
包装
case of 100
メーカー/製品名
Greiner 650160
サイズ
96 wells
ウェル容積
323 μL
ウェル有効容積
40-280 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CELLSTAR® 96Wマイクロプレート使用時のウェル容量は40~280 μL、最大容量は323 μLです。ウェル当たりの増殖表面積は0.35 cm(2)です。
最適な細胞付着のために処理された組織培地。<0.06 EU/mLまでのLAL法で非発熱性。
その他情報
96ウェルマイクロプレートでフタなし、固定、丸底(U底)のウェルデザイン、ウェルに英数字コード入り、長さ:127.76 +/- 0.15 mm、幅:85.48 +/- 0.15 mm、曲率半径:約200 μmです。
適合性
生細胞との使用に適しています。検出可能なデオキシリボヌクレアーゼ/リボヌクレアーゼ、ヒトDNA、発熱性物質はありません。
法的情報
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)