Merck
P6991
Sigma-Aldrich
Nunc® MicroWell 96ウェルポリスチレンプレート
96 well plate, polypropylene, natural, round bottom, 500uL/well, sterile, 120/cs
別名:
96ウェルプレート, 96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質
conical bottom natural polypropylene wells
natural polypropylene plate
polypropylene
無菌性
sterile
特徴
lid: no
high flange design
包装
case of 120 ea (internal packs of 10)
メーカー/製品名
Nunc 267334
プレートL × W
128 mm × 86 mm
サイズ
96 wells
ウェルの最大容量
450 μm
有効容積
500 μL
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nunc® MicroWell 96ウェルポリプロピレンプレート
  • ロボット工学および自動システムに適合
  • ポリプロピレン樹脂は、ほとんどの化学薬品、溶剤、アルコールに耐性があります。
  • 親水性部分と分子の最小限の結合
  • 非毒性
  • 製品には蓋がありません。
  • 標準MicroWell形式の0.5 mlの体積
  • 共通壁技術によりウェルの量が増加し、幅の広いセルが混合を改善
  • 均質なアッセイおよび保存用の低結合ポリプロピレン
  • Nunc Filter Platesのコレクションプレートとして理想的
  • 蛍光および発光アプリケーション用の白色プレート
  • 蛍光アプリケーション用の黒色プレート
  • 保管用途向けの黄色、赤、天然、青のプレート
  • コンビナトリアルケミストリーで使用されるほとんどの溶媒に耐性
  • 作業容積範囲:20~450 μl/ウェル
アプリケーション
適したもの:化合物の保存、液相アッセイ、ライブラリの保存、サンプルの輸送と保存、スクリーニング、サンプルの収集、コンビナトリアルケミストリー
法的情報
MicroWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)