Merck
M9686
Greiner CELLSTAR® 96ウェルプレート
V-bottom clear wells
別名:
96ウェルプレート, 96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質
V-bottom clear wells
polystyrene
無菌性
sterile
特徴
lid
包装
case of 100
メーカー/製品名
Greiner 651180
サイズ
96 wells
ウェル容積
234 μL
ウェル有効容積
40-200 μL
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CELLSTAR® 96Wマイクロプレート使用時のウェル容量は40~200 μL、最大容量は234 μLです。ウェル表面積は0.28 cm(2)です。
最適な細胞付着のために処理された組織培地。<0.06 EU/mLまでのLAL法で非発熱性。
その他情報
96ウェルマイクロプレートでフタ付き、固定、円錐底(V底)のウェルデザイン、ウェルに英数字コード入り、長さ:127.76 +/- 0.15 mm、幅:85.48 +/- 0.15 mm、曲率半径:約200 μmです。
適合性
生細胞との使用に適しています。検出可能なデオキシリボヌクレアーゼ/リボヌクレアーゼ、ヒトDNA、発熱性物質はありません。
法的情報
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tarun Sharma et al.
Vaccine, 38(50), 7998-8009 (2020-11-04)
Cholera remains an important global health problem with up to 4 million cases and 140,000 deaths annually. Oral cholera vaccines (OCVs) are now a cornerstone of the WHOs "Ending Cholera - A Global Roadmap to 2030" global program for the
Mario Barilani et al.
EBioMedicine, 57, 102848-102848 (2020-06-24)
Adult skin fibroblasts represent the most common starting cell type used to generate human induced pluripotent stem cells (F-hiPSC) for clinical studies. Yet, a foetal source would offer unique advantages, primarily the absence of accumulated somatic mutations. Herein, we generated