由来生物
Streptomyces hygroscopicus
品質水準
形状
lyophilized powder
精製方法
ion-exchange chromatography
色
faintly brown to brown
white to beige
溶解性
H2O: 50 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
viruses
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN[C@H]1C[C@@H](N)[C@H](O)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]3O[C@]4(O[C@H]([C@H](N)CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)O[C@H]23)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H37N3O13/c1-23-7-2-5(21)9(26)15(10(7)27)33-19-17-16(11(28)8(4-25)32-19)35-20(36-17)18(31)13(30)12(29)14(34-20)6(22)3-24/h5-19,23-31H,2-4,21-22H2,1H3/t5-,6-,7+,8-,9+,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16+,17+,18-,19+,20+/m1/s1
InChI Key
GRRNUXAQVGOGFE-XKIAHZFYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
抗菌スペクトル:ヒグロマイシンBは、細菌、真菌およびより高等な真核細胞に対して作用します。
注意
調製ノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
H7772PROC:
H7772-1G:4548173199665
H7772-VAR:
H7772-PH:
H7772-100MG-PW:
H7772-1G-PW:
H7772-50MG-PW:
H7772-250MG-PW:
H7772-100MG:4548173199658
H7772-250MG:4548173199672
H7772-BULK:
H7772-50MG:4548173199689
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Protein synthesis is a complex, multi-step process involving many enzymes as well as conformational alignment. However, the majority of antibiotics that block bacterial protein synthesis interfere with the processes at the 30S subunit or 50S subunit of the 70S bacterial ribosome.