アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品スコア
old score: 88
new score: 79
Find out more about DOZN™ Scoring
環境により配慮した代替製品の特徴
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
溶解性
H2O: 50 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
neoplastics
parasites
環境により配慮した代替製品カテゴリ
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.Cl.COc1ccc(C[C@H](N)C(=O)N[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)n3cnc4c(ncnc34)N(C)C)cc1
InChI
1S/C22H29N7O5.2ClH/c1-28(2)19-17-20(25-10-24-19)29(11-26-17)22-18(31)16(15(9-30)34-22)27-21(32)14(23)8-12-4-6-13(33-3)7-5-12;;/h4-7,10-11,14-16,18,22,30-31H,8-9,23H2,1-3H3,(H,27,32);2*1H/t14-,15+,16+,18+,22+;;/m0../s1
InChI Key
MKSVFGKWZLUTTO-FZFAUISWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
耐性機序:ピューロマイシンアセチルトランスフェラーゼは、効果的な耐性遺伝子です。
抗菌スペクトル:本製品は、グラム陽性菌に対して活性があり、抗酸菌に対しては弱く、グラム陰性菌に対してさらに弱く活性を示します。 ピューロマイシンは、細菌、原虫、藻類、および哺乳類細胞の増殖を阻害し、素早く作用して、細胞の 99%を 2 日以内で死滅させます。
特徴および利点
注意
調製ノート
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P7255-250MG-PW:
P7255-BULK:
P7255-1G:
P7255-100MG-PW:
P7255-25MG-PW:
P7255-10MG:
P7255-100MG:
P7255-VAR:
P7255-250MG:
P7255-1G-PW:
P7255-25MG:
P7255-500MG:
P7255-500MG-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Protein synthesis is a complex, multi-step process involving many enzymes as well as conformational alignment. However, the majority of antibiotics that block bacterial protein synthesis interfere with the processes at the 30S subunit or 50S subunit of the 70S bacterial ribosome.