由来生物
wheat
品質水準
フォーム
powder
テクニック
enzyme immunoassay: suitable
flow cytometry: suitable
InChI
1S/C29H41N7O9/c30-18(15-16-5-7-17(37)8-6-16)27(42)35-13-1-3-21(35)25(40)33-19(9-11-23(31)38)28(43)36-14-2-4-22(36)26(41)34-20(29(44)45)10-12-24(32)39/h5-8,18-22,37H,1-4,9-15,30H2,(H2,31,38)(H2,32,39)(H,33,40)(H,34,41)(H,44,45)
InChI Key
HZWWPUTXBJEENE-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
wheat ... Gli-Z1(100682397) , pqn5(543384)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- グルテンフリー食(GFD)のセリアック病(CD)患者から得た生検組織に対するin vitroグリアジン負荷の影響を研究するために実施するペプシン‐トリプシン消化に使用。
- 抗グリアジン抗体アッセイに用いるグリアジンを調製するために使用。
- フローサイトメトリーによりピコグラムレベルでグリアジン濃度を定量するための標準物質として使用。
生物化学的/生理学的作用
品質
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G3375-BULK:
G3375-VAR:
G3375-5G:
G3375-25G:
G3375-100G:
G3375-10G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)