物質
ethylene vinyl acetate
無菌性
non-sterile
包装
case of 50 ea (internal packs of 10)
メーカー/製品名
Greiner 381080
サイズ
96 wells
色
translucent
適合性
suitable for (for sealing 96 well plates)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
化学的/物理的耐性
GreinerキャップマットにはDMSO耐性があり、-20~+60°Cの温度に耐えられます。