Merck
MSCPNUV40
Millipore
96 ウェル回収プレート
Clear, Non-Sterile, HTS, for UV analysis, Polypropylene, 40 plates
別名:
96-Well Storage Plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
物質
polypropylene
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
MultiScreen®
メーカー/製品名
MultiScreen®
テクニック
parallel artificial membrane permeation assay (PAMPA): suitable
プレートサイズ
96 wells
輸送温度
ambient
詳細
どのアプリケーションを’使用しているかにかかわらず、Milliporeには、お客様の特定のニーズを満たすために開発されたプレートがあります。MultiScreenプレートには、創薬とライフサイエンス研究の発展に寄与する高信頼性ツールとしての長い歴史があります。
HTSフィルタープレート(MSで始まるプレートカタログ番号)
- MultiScreen HTSプレートは、自動化されたワークステーションとの併用でハイスループットが得られるように特別に開発されています。硬い側壁は取扱い性を改善し、バーコードラベルの貼付に十分な表面が提供されています。ウェルはインキュベーションクロストークを避けるために個別に密閉され、下部排水菅はフィルターにアクセスするために取り外せます。フィルタープレートには96および384ウェルのプラットフォームがあり、幅広いメンブレンと樹脂を取り揃えています。
- Millipore’の新しいMultiScreen HTS+ Hiフローフィルタープレートのデザインは、特に生化学的スクリーニングアッセイにおいて、非特異的結合を減少させてバックグラウンドとシグナルの両方の強度のばらつきを抑えます。
従来のフィルタープレート(MAで始まるプレートカタログ番号)
- オリジナルのマルチウェルデザインは、アッセイトレーにフィルターを浸漬する必要のある多くのアプリケーションに有用です。取り外しが容易な下部排水菅と独自のプレートデザインは、Elispot、PAMPA、細胞スクリーニング(移動、侵入または走化性)などのアッセイや、トップカウント検出のユーザーに最適です。
付属品–MultiScreenHTS真空マニホールド
- MultiScreenHTS真空マニホールドは、MultiScreenHTSフィルタープレートとともに使用するために特別に設計されています。この組み合わせは、最適なろ過特性とシームレスな自動化統合をもたらします。
Millicellアッセイプレート
- フィルタープレートは、従来のアッセイプレートフォーマットに加えて、懸濁液や接着細胞株を培養およびアッセイするための細胞培養トレーにも使用できます。フィルタープレートで成長した細胞は、従来のプラスチック基材で成長した細胞よりも分化が進むため、よりin vivoに近い結果が得られます。 このフィルタープレート/トレーの組み合せは、輸送、毒性、およびスクリーニングアッセイを含むさまざまな細胞アッセイに使用できます。
法的情報
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
This article details the benefits of combining solubility and a non-cell based permeability assay (Parallel Artificial Membrane Permeation Assay; PAMPA) into a single workflow in which a portion of the filtrate from the MultiScreen® Solubility filter plate is added to the donor compartment of the MultiScreen filter plate for the PAMPA analysis.
The enzyme-linked immunosorbent spot (ELISpot ) assay enables visualization of multiple secretory products from a single responding cell. The ELISpot provides both qualitative (type of immune protein) and quantitative (number of responding cells) information.
This article provides white paper on Elispot assays: state-of-the-art tools for functional analysis of cellular immunology.