Merck
63796
Sigma-Aldrich
(3-メルカプトプロピル)メチルジメトキシシラン
≥95.0%
別名:
ジメトキシ-(3-メルカプトプロピル)メチルシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3Si(OCH3)2CH2CH2CH2SH
CAS番号:
分子量:
180.34
Beilstein:
2424867
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.45 (lit.)
n20/D 1.450
bp
96 °C/30 mmHg (lit.)
密度
1 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
thiol
SMILES記法
CO[Si](C)(CCCS)OC
InChI
1S/C6H16O2SSi/c1-7-10(3,8-2)6-4-5-9/h9H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
IKYAJDOSWUATPI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
(3-メルカプトプロピル)メチルジメトキシシラン(MPMDMS)は、以下の合成におけるシラン前駆体として使用できます。
  • ゾルゲル法によるナフィオン-MPMDMSナノコンポジット(複合材料)膜。
  • MPMDMSで官能化された磁性ポリシルセスキオキサン(PSSQ)ナノ粒子は、重金属イオンの吸着に適用できます。
  • チオール有機シリカナノ粒子。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.4 °F - closed cup
引火点(℃)
93 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
63796-BULK:
63796-50ML:
63796-VAR:
63796-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
One-pot synthesis of multi-functional magnetite- polysilsesquioxane hybrid nanoparticles for the selective Fe3+ and some heavy metal ions adsorption.
Nagappan S, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 7(31), 19106-19116 (2017)
Nafion-MPMDMS nanocomposite membranes with low methanol permeability.
Ladewig BP, et al.
Electrochemical Communications, 9(4), 781-786 (2007)
One-pot synthesis and characterization of three kinds of thiol- organosilica nanoparticles.
Nakamura M and Ishimura K
Langmuir, 24(9), 5099- 5108 (2008)
Pamela J Walsh et al.
Scientific reports, 7(1), 14138-14138 (2017-10-28)
Porous silica is an attractive biomaterial in many applications, including drug-delivery systems, bone-graft fillers and medical devices. The issue with porous silica biomaterials is the rate at which they resorb and the significant role played by interfacial chemistry on the
Chiara Ivaldi et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(5) (2019-03-03)
The organic⁻inorganic hybrid materials have attracted great attention due to their improved or unusual properties that open promising applications in different areas such as optics, electronics, energy, environment, biology, medicine and heterogeneous catalysis. Different types of silicodactyl platforms grafted on