Merck
294764
Sigma-Aldrich
tert-ブチルジメチルシラン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CSiH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
116.28
Beilstein:
2231162
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
品質水準
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.4 (lit.)
bp
81-83 °C (lit.)
密度
0.701 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[SiH](C)C(C)(C)C
InChI
1S/C6H16Si/c1-6(2,3)7(4)5/h7H,1-5H3
InChI Key
QCIWZIYBBNEPKB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
12.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Raffaele Nicastro et al.
Biochimica et biophysica acta, 1853(7), 1615-1625 (2015-04-07)
The metabolism of proliferating cells shows common features even in evolutionary distant organisms such as mammals and yeasts, for example the requirement for anabolic processes under tight control of signaling pathways. Analysis of the rewiring of metabolism, which occurs following