Merck
712728
Sigma-Aldrich
N-トシルアジリジン
98%
別名:
N-(p-トリルスルホニル)アジリジン, N-(p-トルエンスルホニル)アジリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11NO2S
CAS番号:
分子量:
197.25
Beilstein:
154388
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
98%
形状
crystals
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2CC2
InChI
1S/C9H11NO2S/c1-8-2-4-9(5-3-8)13(11,12)10-6-7-10/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI Key
VBNWSEVVMYMVLC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
β-アミノエチル化用試薬
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
712728-1G:
712728-BULK:
712728-VAR:
712728-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Garcia-Espana, E.
Gazzetta Chimica Italiana, 115, 399-399 (1985)
Anet, F.A.L.
Journal of the American Chemical Society, 89, 357-357 (1967)