蒸気圧
2.5 hPa ( 20 °C)
品質水準
200
300
形状
liquid
自己発火温度
645 °C
有効性
800 mg/kg LD50, oral (Rat)
7130 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2 % (v/v)
bp
165 °C/1013 hPa
mp
-33 °C
転移温度
flash point 51 °C
溶解性
0.617 g/L (Hydrolysis)
密度
1.10 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H5NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChI Key
DGTNSSLYPYDJGL-UHFFFAOYSA-N
詳細
合成用
アプリケーション
Phenyl isocyanate for synthesis. CAS 103-71-9, EC Number 203-137-6, chemical formula C₆H₅NCO.
アナリシスノート
Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.093 - 1.095Identity (IR)passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(℃)
51 °C - closed cup