Merck
821005
Sigma-Aldrich
Probumin®ウシ血清アルブミンライフサイエンスグレード
≥98%, USA origin, ≤50 μg/g IgG, cell culture| mammalian: suitable, enzyme immunoassay: suitable, Serology: suitable
別名:
BSA, アルブミン, ウシ血清, ウシ血清アルブミン, 分画V
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41141801
product name
Probumin®ウシ血清アルブミンライフサイエンスグレード, pkg of 5 kg
由来生物
bovine serum
品質水準
アッセイ
≥98% (purity)
形状
lyophilized powder
シェルフライフ
48 mo.
分子量
~66 kDa
精製方法
heat shock fractionation
包装
pkg of 5 kg
メーカー/製品名
Probumin®
由来
USA origin
テクニック
cell culture | mammalian: suitable using
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Serology)
不純物
≤50 μg/g IgG
損失
≤5%
pH
6.8-7.2
溶解性
water: soluble 40 mg/mL
微量陽イオン
heavy metals: ≤20 ppm
その他の活性
Tested for Mycoplasma
Tested for Protease
保管温度
2-8°C
詳細
高純度、低エンドトキシン、および低IgGの天然アルブミンに近い特性を有するBSA粉末製剤。このBSAは最初、メルク独自のヒートショック/有機溶媒プロセスにより分離し、さらにエンドトキシンを非常に低い濃度に低減するために溶媒べースではない方法により精製しているため、天然アルブミンの結合、移行、および物理的性質の多くを保持しているモノマーの多いウシアルブミンとなっています。純度 = 98%、典型的な純度は100%です。このBSAは分子生物学アプリケーションに使用できます。
法的情報
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Probumin® BSAグレードは、製造の違いにより区別されています。製品名の 「診断グレード」 または「ワクチングレード」などの用語の使用は、単に、一般的にお客様がその製品をこれらのアプリケーションに使用していることを示しています。メルクは、考えられるあらゆるアプリケーションについてそれぞれ単一の製品を認定しているわけではありません。お客様が、アッセイの特定の試薬、条件、および制約を用いてProbumin® BSAグレードを認定してください。
製造用途専用です。食用または飼料用ではありません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
821001:
821006:
821005:
821007:
試験成績書(COA)